ContactUsLinkComponent
Corning® Gosselin™ Petri Dish, Aseptic
Corning® Gosselin™ Petri Dish, Aseptic
Catalog # GOSSSH91-101
Supplier:  Corning
   Umweltschonende Herstellung
Corning® Gosselin™ Petri Dish, Aseptic
Catalog # GOSSSH91-101
Supplier:  Corning
   Umweltschonende Herstellung
Specifications
  • Bezeichnung:
    Petri Dish 100×15 mm
  • Environmentally Preferable:
    Umweltschonende Herstellung
  • Umweltzertifizierung:
    RECs, ISO 14001 - Borre
  • VE:
    700
Specifications
About this item
Transparent PS Petri dishes for food industry laboratories.
  • Diam. 90 mm
  • Crystal Polystyrene (PS)
  • Optimal flatness
  • Easy opening sleeves
  • 1 vent
  • Aseptic