Homogenisator, T 25 easy clean control ULTRA-TURRAX®
Catalog # IKAA25002500
Supplier: IKA
Specifications
- Max. Viskosität:5000 mPas
- Drehzahlbereich:3000 - 25000 min-1
- Bearbeitbares Volumen H₂O:1 - 2000 ml
- Bezeichnung:T 25 easy clean control ULTRA-TURRAX®, EU-Stecker
- Modell:T 25 easy clean control ULTRA-TURRAX®
- Geräuschemission:70 dB(A)
- Display:LED
- Motorleistung Aufnahme/Abgabe:500/400 W
- Drehzahlabweichung:2%
- Drehzahlanzeige:LED
- Gewicht:3 kg
- B×T×H:89×161×270 mm
- VE:1
Specifications
About this item
T 25 easy clean control ist ein Hochleistungs-Dispergiergerät mit elektronischer Drehzahlregelung von 3000 bis 25000 U/min für Arbeitsvolumina von 1 bis 2000 ml (H2O). Das Gerät S 25 EC-T-C-18G-ST ermöglicht Temperaturmessung und Betriebszeiterkennung per RFID. Eine Überhitzung des Geräts wird durch eine kontinuierliche Temperaturüberwachung und die Einstellung von Temperaturgrenzen verhindert. Die Betriebszeiterkennung dient der Gewährleistung einer regelmäßigen Wartung.
- Kontinuierliche Temperaturmessung mit dem Gerät S 25 EC-T-C-18G-ST inklusive integriertem Temperatursensor
- Betriebszeiterkennung durch RFID
- Schnelle und einfache Reinigung der leicht zu reinigenden Dispergierwerkzeuge, keine Demontage erforderlich
- Der bürstenlose Motor garantiert einen staubfreien und geräuschlosen Betrieb
- USB-Schnittstelle zur Steuerung und Dokumentation über labworldsoft®
- Timer-/Zählerfunktion
- Erhöhte Sicherheit durch Werkzeugerkennung und IP-Klasse
- Fernbedienung über optionales WiCo
Certifications: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 30
Delivery: T 25 easy clean control ULTRA-TURRAX® wird mit USB-Kabel - USB A auf Micro-B (2 m) geliefert. Weiteres Zubehör wie Dispergierwerkzeuge und WiCo-Fernbedienung müssen separat bestellt werden.