AuftragsverfolgungKontakt
TBX agar | Avantor
TBX agar
TBX agar, 90 mm ready-to-use plates, -, 20
Artikelnr. LIOF10522
Anbieter:   LIOFILCHEM
TBX agar
Artikelnr. LIOF10522
Anbieter:  LIOFILCHEM
CAS Nummer:  
TBX agar
TBX agar, 90 mm ready-to-use plates, -, 20
CAS Nummer:  
Preis
35,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
Product Details & Documents
X-glucuronide, contained in the TBX agar formulation, is the chromogenic agent that allows the determination of the β-Dglucuronidase activity, which is a highly specific enzyme for E. coli. Gram-positive bacteria are inhibited by bile salts.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    20
  • Bezeichnung:
    TBX agar, 90 mm ready-to-use plates
  • Füllung:
Spezifikationen