LAVA Multirisk Jackets
Anbieter: ALSICO
Über diesen Artikel
Comfortable, multirisk jacket in inherent flame retardant fabric.
- Modern fit
- Upstanding rounded collar
- Front closure with hidden studs
- ECO design
- Inside zipped pocket
- 2 large side pockets with flap and hidden press studs
- Long sleeves with elasticated sleeve cuffs
- Piping in accent colour orange
Industrial launderable.
Certifications: Oeko-Tex® standard 100; EN 1149-5 2018; IEC 61482 - 2: 2018 - APC1; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1); EN 11611:2015 - Class 1 A1; EN 13034 +A1.
14 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Comfortable, multirisk jacket in inherent flame retardant fabric.
- Modern fit
- Upstanding rounded collar
- Front closure with hidden studs
- ECO design
- Inside zipped pocket
- 2 large side pockets with flap and hidden press studs
- Long sleeves with elasticated sleeve cuffs
- Piping in accent colour orange
Industrial launderable.
Certifications: Oeko-Tex® standard 100; EN 1149-5 2018; IEC 61482 - 2: 2018 - APC1; EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1, D0, E0, F1); EN 11611:2015 - Class 1 A1; EN 13034 +A1.
Documents
International Body measurements - Alsico size chart
Additional Product Details
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
- Catalog No:
- ALSW1030949-S
- ALSW1030949-M
- ALSW1030949-L
- ALSW1030949-XL
- ALSW1030949-2XL
- ALSW1030949-3XL
- ALSW1030949-4XL
- ALSW1030951-S
- ALSW1030951-M
- ALSW1030951-L
- ALSW1030951-XL
- ALSW1030951-2XL
- ALSW1030951-3XL
- ALSW1030951-4XL
- Einsatzbereiche / Verwendung:
- Chemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer Schutz
- Chemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer Schutz
- Chemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer Schutz
- Chemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer Schutz
- Chemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer Schutz
- Chemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer Schutz
- Chemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer Schutz
- Chemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer Schutz
- Chemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer Schutz
- Chemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer Schutz
- Chemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer Schutz
- Chemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer Schutz
- Chemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer Schutz
- Chemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer Schutz
- Riskobereich:
- Flammfest|Antistatisch
- Flammfest|Antistatisch
- Flammfest|Antistatisch
- Flammfest|Antistatisch
- Flammfest|Antistatisch
- Flammfest|Antistatisch
- Flammfest|Antistatisch
- Flammfest|Antistatisch
- Flammfest|Antistatisch
- Flammfest|Antistatisch
- Flammfest|Antistatisch
- Flammfest|Antistatisch
- Flammfest|Antistatisch
- Flammfest|Antistatisch
- Geschlecht:
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Arm- oder Beinlänge:
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Verschlussart:
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Stoff:
- 54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
- 54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
- 54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
- 54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
- 54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
- 54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
- 54% modacrylic/44% cotton/2% carbon
- 79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
- 79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
- 79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
- 79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
- 79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
- 79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
- 79% cotton FR/20% polyester/1% carbon
- Gewicht:
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 320 g/m²
- 260 g/m²
- 260 g/m²
- 260 g/m²
- 260 g/m²
- 260 g/m²
- 260 g/m²
- 260 g/m²
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
- TypFarbeKonfektionsgrößePassformVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ALSW1030949-SEinsatzbereiche / VerwendungChemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer SchutzRiskobereichFlammfest|AntistatischGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff54% modacrylic/44% cotton/2% carbonGewicht320 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ALSW1030949-MEinsatzbereiche / VerwendungChemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer SchutzRiskobereichFlammfest|AntistatischGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff54% modacrylic/44% cotton/2% carbonGewicht320 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ALSW1030949-LEinsatzbereiche / VerwendungChemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer SchutzRiskobereichFlammfest|AntistatischGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff54% modacrylic/44% cotton/2% carbonGewicht320 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ALSW1030949-XLEinsatzbereiche / VerwendungChemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer SchutzRiskobereichFlammfest|AntistatischGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff54% modacrylic/44% cotton/2% carbonGewicht320 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ALSW1030949-2XLEinsatzbereiche / VerwendungChemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer SchutzRiskobereichFlammfest|AntistatischGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff54% modacrylic/44% cotton/2% carbonGewicht320 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ALSW1030949-3XLEinsatzbereiche / VerwendungChemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer SchutzRiskobereichFlammfest|AntistatischGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff54% modacrylic/44% cotton/2% carbonGewicht320 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ALSW1030949-4XLEinsatzbereiche / VerwendungChemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer SchutzRiskobereichFlammfest|AntistatischGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff54% modacrylic/44% cotton/2% carbonGewicht320 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ALSW1030951-SEinsatzbereiche / VerwendungChemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer SchutzRiskobereichFlammfest|AntistatischGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff79% cotton FR/20% polyester/1% carbonGewicht260 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ALSW1030951-MEinsatzbereiche / VerwendungChemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer SchutzRiskobereichFlammfest|AntistatischGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff79% cotton FR/20% polyester/1% carbonGewicht260 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ALSW1030951-LEinsatzbereiche / VerwendungChemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer SchutzRiskobereichFlammfest|AntistatischGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff79% cotton FR/20% polyester/1% carbonGewicht260 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ALSW1030951-XLEinsatzbereiche / VerwendungChemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer SchutzRiskobereichFlammfest|AntistatischGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff79% cotton FR/20% polyester/1% carbonGewicht260 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ALSW1030951-2XLEinsatzbereiche / VerwendungChemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer SchutzRiskobereichFlammfest|AntistatischGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff79% cotton FR/20% polyester/1% carbonGewicht260 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ALSW1030951-3XLEinsatzbereiche / VerwendungChemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer SchutzRiskobereichFlammfest|AntistatischGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff79% cotton FR/20% polyester/1% carbonGewicht260 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ALSW1030951-4XLEinsatzbereiche / VerwendungChemikalienschutz|Feuerschutz|Schweißen|Industrie|Mechanischer SchutzRiskobereichFlammfest|AntistatischGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff79% cotton FR/20% polyester/1% carbonGewicht260 g/m²