VWR® Traceable® Vierkanal-Timer
VWR® Traceable® four-channel timer, 0,0001 %, 100 h, 1 s, 76,2×27,9×96,5 mm
609-0234
Der kalibrierte Timer und die Digitaluhr sind dank der Clip-, Magnet- und Tischkonfiguration mit einstellbarem Betrachtungswinkel immer griffbereit.
- Das ergonomische Design bietet einen optimalen Betrachtungswinkel, eine einfache Bedienung und eine erhöhte Stabilität auf der Werkbank
- Der integrierte antimikrobielle Schutz sorgt für ein saubereres, hygienischeres Produkt
- Große, taktile Tasten sind auch mit Handschuhen leicht zu bedienen
- Dieser Timer taktet mit 4 Kanälen, um mehrere Ereignisse gleichzeitig zu messen, und verfügt über eine standardmäßige digitale Uhrfunktion
- Einhaltung der Vorschriften; enthält ein NIST-rückführbares Zertifikat von unserem A2LA-akkreditierten (1750.01) Kalibrierlabor
- Wiederkehrende oder wiederkehrende Aufgaben lassen sich schnell und einfach mit der integrierten Speicherfunktion erledigen, die die Anzeige auf die zuvor programmierte Countdown-Zeit zurücksetzt.
- Verpassen Sie nie wieder Ihren Einsatz mit extra lauten Alarmen, die eine ganze Minute lang ertönen
- LCD-Display
Mit diesem Timer können Sie mit einer Auflösung von 1 Sekunde bis 99 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden hoch- oder herunterzählen. Dieser Timer verfügt über ein ³/₄" großes Display mit vier Kanälen, die gleichzeitig verwendet werden können. Jeder Kanal verfügt über einen eigenen Alarm, der 1 Minute lang ertönt. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird der Alarm ausgeschaltet. Der Timerspeicher ruft die zuvor eingestellte Zeit ab. Zeigt die Tageszeit im 12- oder 24-Stunden-Format an.
: Auf NIST rückführbar.
:
: Inklusive Timer, AAA-Batterie, Kurzanleitung und Traceable®-Zertifikat.
:
:
- Auflösung:1 s
- Bezeichnung:VWR® Traceable® four-channel timer
- B×T×H:76,2×27,9×96,5 mm
- Genauigkeit:0,0001 %
- Timing capacity:100 h