VWR® Traceable® Dreikanal-Timer
Product Details & Documents
Kalibrierter Timer, der speziell für vielbeschäftigte Kliniken und klinische Labore entwickelt wurde.
- Immer bereit auf Ihrem Labortisch mit drei verfügbaren Kanälen zur Verfolgung gleichzeitiger Zeitereignisse
- Das ergonomische Design bietet einen optimalen Betrachtungswinkel, eine einfache Bedienung und eine erhöhte Stabilität auf der Werkbank
- Der integrierte antimikrobielle Schutz sorgt für ein saubereres, hygienischeres Produkt
- Große, taktile Tasten sind auch mit Handschuhen leicht zu bedienen
- Wiederkehrende oder wiederkehrende Aufgaben lassen sich mit der integrierten Speicherfunktion, Datums- und Uhrzeiteinstellungen sowie Alarmeinstellungen schnell und einfach erledigen.
- Einhaltung der Vorschriften: Enthält ein NIST-rückverfolgbares Zertifikat von unserem A2LA-akkreditierten (1750.01) Kalibrierlabor
- Lautstärke und Summer sind einstellbar
- Dreizeiliges LCD, ³/₈" H
Die Uhr/Timer mit Dreifachanzeige kann als Digitaluhr, Timer oder Stoppuhr verwendet werden. Der Timer zeigt die Tageszeit oder die verbleibende Zeit in einem der drei Timerkanäle an. Jeder Kanal kann entweder gleichzeitig oder unabhängig verwendet werden. Der Speicher ruft die zuvor eingestellte Zeit ab. Die Anzeige ermöglicht das gleichzeitige Hoch- und Heruntertakten auf verschiedenen Kanälen mit unbegrenzten Timeouts. Die Alarmtöne sind für jeden Kanal einzigartig und haben eine einstellbare Lautstärke. Blinkendes LCD zeigt einen Alarmzustand an.
Zertifizierung: Auf NIST rückführbar.
Bestellinformation:
Lieferumfang: Inklusive Timer, AAA-Batterie, Kurzanleitung und Traceable®-Zertifikat.
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
- Auflösung:1 s
- Bezeichnung:VWR® Traceable® three-channel timer
- B×T×H:82,5×76,2×25,4 mm
- Genauigkeit:±0,001 %
- Timing capacity:99 h, 59 min, 59 sec