AuftragsverfolgungKontakt
Polyesterband, 8902
Polyesterband, 8902
Polyesterklebeband 8902, Blau, 66 m, 51 mm, 0,086 mm
Catalog # MMMA8902
Supplier:   3M
Polyesterband, 8902
Catalog # MMMA8902
Supplier:  3M
Polyesterband, 8902
Polyesterband, 8902
Polyesterklebeband 8902, Blau, 66 m, 51 mm, 0,086 mm
Price
2 520,00 €
Log in for availability
1 * 24 Rolle
Product Details & Documents
Das 3M™ Polyesterband 8902 eignet sich hervorragend für Abdeckarbeiten bei hohen Temperaturen, beispielsweise beim Pulverbeschichten. Mit Silikonkleber beschichtet, haftet dieses Band auf einer Vielzahl von schwierigen Oberflächen. Es ist chemikalienbeständig und funktioniert in einem breiten Temperatur- und Umgebungsbereich. Dieses Band ist eine dickere Version des 3M™ Polyesterbandes 8901.
  • Eignet sich für anspruchsvolle Bedingungen und einen großen Temperaturbereich zwischen -50 °C und +204 °C (–60 bis +400 °F).
  • Sauberes Entfernen während Maskieranwendungen unter hohen Temperaturen wie zum Beispiel beim Pulverlackieren
  • Die Polyesterfolie bietet hervorragende thermische und chemische Beständigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität
  • Der Silikonkleber ermöglicht eine saubere Entfernung von einer Vielzahl von Oberflächen
  • Die transparente blaue Rückseite ermöglicht eine einfache Identifizierung und Positionierung
  • Wird häufig als Schutzband bei Versand- und Handhabungsvorgängen verwendet
3M™ Polyesterband 8902 ist ein dickeres, haltbareres Polyesterband, das sich ideal zum Abdecken bei Hochtemperaturanwendungen eignet und gut auf silikonbeschichteten Oberflächen haftet. Die durchscheinende blaue Rückseite ist reißfest. Das mit Silikonkleber beschichtete Band eignet sich hervorragend zum Abdecken von Pulverbeschichtungen und sorgt für scharfe Lacklinien. Es lässt sich sauber und in einem Stück von den meisten Oberflächen entfernen, ohne Splittern oder Brechen. Das Band eignet sich auch hervorragend für dauerhafte Spleißvorgänge auf Silikonfolien, Papieren und Folien, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Mit seiner hervorragenden chemischen Beständigkeit eignet sich dieses Band effektiv für chemische Prozesse und anspruchsvolle Arbeitsbedingungen, wie beim Eloxieren.
Zu den empfohlenen Anwendungen gehören das Abdecken von Teilen für Pulverbeschichtungen bei hohen Temperaturen, das Spleißen von Silikonauskleidungen, -folien und -papieren, das Halten von Teilen oder Vakuumbeuteln bei Verbundklebevorgängen und das Abdecken von Metalloberflächen in sauren oder ätzenden chemischen Fräsbädern.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Caution:
Specifications
  • Breite:
    51 mm
  • Farbe:
    Blau
  • Bezeichnung:
    Polyesterklebeband 8902
  • Länge:
    66 m
  • Stärke:
    0,086 mm