Polyesterband 8403
Product Details & Documents
Verwenden Sie das 3M™ Polyesterband 8403 zum Eloxieren, Verkleben von Verbundwerkstoffen und Spleißen. Dieses durchscheinend grün getönte Band ist mit einem Silikonkleber beschichtet, der gut auf schwierigen Oberflächen haftet, einschließlich silikonbeschichtetem Papier und Folien. Es ist chemikalienbeständig und funktioniert in einem breiten Temperatur- und Umgebungsbereich. Dieses Band ist eine dickere Version des 3M™ Polyesterbandes 8402.
- Funktioniert unter anspruchsvollen Bedingungen
- Bleibt flexibel im Autoklaven bei Temperaturen von –50 bis +177 °C (–60 bis +350 °F).
- Der Silikonkleber ermöglicht eine saubere Entfernung von einer Vielzahl von Oberflächen
- Der chemikalienbeständige Kleber und die Rückseite sorgen für Langlebigkeit in schwierigen Umgebungen.
- Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit und mehr
Das 3M™ Polyesterband 8403 ist ein dickeres Polyesterband für einfache Handhabung und erhöhte Haltbarkeit. Es eignet sich ideal zum Abdecken bei hohen Temperaturen und haftet gut auf silikonbeschichteten Oberflächen. Das Band verfügt über einen Silikonkleber, der sich gut zum Abdecken eignet und sich von den meisten Oberflächen sauber und in einem Stück entfernen lässt. Das Band eignet sich auch hervorragend für dauerhafte Spleißvorgänge auf Silikonfolien, Papieren und Folien, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
Zertifizierung:
Spezifikationen
- Breite:25 mm
- Farbe:Grün
- Bezeichnung:Polyesterklebeband 8403
- Länge:66 m
- Stärke:0,06 mm