Ölabsorptionssperre
Ölabsorptionssperre, T-270GA, , 5 m, 200 mm
Artikelnr. MMMAT270GA
Anbieter: 3M
Springe zu:
Product Details & Documents
3M™ Ölsorbentien sind eine innovative Reihe hochabsorbierender, hydrophober (wasserabweisender) Qualitätsprodukte.
- Ideal zum Aufsaugen von Öl aus Bereichen, in denen auch Wasser vorhanden sein kann
- Ideal zum Platzieren rund um Geräte
- Verhindern Sie, dass sich Lecks oder Verschüttungen auf angrenzende Bereiche ausbreiten
Zerfällt nicht und sinkt nicht, selbst wenn es mit Öl gesättigt ist, und lässt sich sehr leicht entsorgen.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Caution:
Spezifikationen
- Bezeichnung:Ölabsorptionssperre, T-270GA
- Länge:5 m
- Ø ext.:200 mm