- Bezeichnung:AdFlo™ Filter und Batteriekit für Gebläseatemschutzsystem
- VE:1 KIT
Das AdFlo™ Atemschutzfilter- und Batterie-Set enthält den Adflo™-Filter und den Adflo™ Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku. Es ist für die Verwendung mit dem 3M™ Adflo™ Atemschutzgerät konzipiert.
- Ersatz-Atemschutzgerät mit Gebläse und Akku
- Upgrade-Kit für Adflo™ Gebläse-Atemschutzgerät
- Erfasst organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe
- Immer zusammen mit einem Partikelfilter verwenden
- Der Hochleistungsakku ist in 5,5 Stunden vollständig aufgeladen und hat eine Betriebszeit von 10 bis 12 Stunden
Erhalten Sie zuverlässigen Schutz vor Gasen und Dämpfen, indem Sie das 3M™ Adflo™ Gebläse-Atemschutzgerät mit einem AdFlo™ Gebläse-Atemschutzfilter- und Akku-Kit aufrüsten. Das Kit enthält den leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku, der die Betriebsstunden des Atemschutzgeräts verlängert.
Der Gasfilter muss immer zusammen mit dem Partikelfilter (837010) verwendet werden. Gasfilter sollten entsprechend den Arbeitsplatzanforderungen ausgetauscht werden. Es wird nicht empfohlen, zu warten, bis Gerüche wahrgenommen werden. In einigen Konfigurationen ist zusätzlich die Verwendung eines Atemschlauchs mit Schalldämpfer (834009) erforderlich. Zugelassene Kombinationen sollten stets von einem Sicherheitsingenieur geprüft oder von einem zertifizierten Industriehygieniker beraten werden.