ContactUsLinkComponent
µSIL-WAX-Kapillaren mit Fenstern, Agilent Technologies
µSIL-WAX-Kapillaren mit Fenstern, Agilent Technologies
  HEWL197-7202
 :  Agilent
µSIL-WAX-Kapillaren mit Fenstern, Agilent Technologies
  HEWL197-7202
 :  Agilent
  • Bezeichnung:
    μSIL-WAX Kapillaren mit Fenstern, ID 100 μm, Filmdicke 0,1 μm
  • Seq:
    4
  • Gesamtlänge:
    1000 mm
  • VE:
    1
  • Nutzlänge:
    750 mm
µSIL-WAX-Kapillaren mit Fenstern, die über eine modifizierte, hydrophile Polyethylenoxidbeschichtung verfügen.
  • Ideal für CE/MS
  • Ideal für Protein- und Peptidtrennungen von pH 2 bis 5
µSIL-WAX-Kapillaren verfügen über eine modifizierte hydrophile Polyethylenoxidbeschichtung. Die Beschichtung maskiert effektiv aktive Silanolstellen. Die hochstabile Beschichtung und der nahezu Null-EOF von µSIL-WAX machen die Kapillare ideal für CE-MS sowie Protein- und Peptidtrennungen.