b.safe Blindfitting PFAS-Analytik
Artikelnr. BOHLM401-01
Lieferant: Bohlender
Spezifikationen
- Gewinde:UNF ¹/₄"
- Bezeichnung:Blindfitting, PFAS-Analytik, 10 pro Packung
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Zum Verschluss nicht genutzter Anschlüsse auf b.safe Caps PFAS-Analytik.
- Aus PE
- Für PFAS-Analytik
- Mit ergonomisch geformter Grifffläche
- Einfache Montage
Blindfittings aus PE zum dichten Verschluss nicht genutzter Anschlüsse auf b.safe Caps PFAS-Analytik. Mit ergonomisch geformter Grifffläche zur einfachen Montage.