ContactUsLinkComponent
Module für AiroSensor X ER 20-20-43, Digital PT100 4-Drähte hermetisch versiegelter Temperaturfühler, Klasse A, 10 m (nur Fühler)
Artikelnr. SENA0096647495163
Lieferant:  SenseAnywhere
undefined
Module für AiroSensor X ER 20-20-43, Digital PT100 4-Drähte hermetisch versiegelter Temperaturfühler, Klasse A, 10 m (nur Fühler)
Artikelnr. SENA0096647495163
Lieferant:  SenseAnywhere
Spezifikationen
  • Messbereich:
    Temperature range cable: + PT100: –90...+250 °C;
    Temperature range connector: –40...+70 °C
  • Bezeichnung:
    Module für AiroSensor X ER 20-20-43, Digital PT100 4-Drähte hermetisch versiegelter Temperaturfühler, Klasse A, 10 m (nur Fühler)
  • Genauigkeit:
    Klasse A (0,15K + 0,002 × |t|), Genauigkeitsklasse
  • VE:
    1
  • Ø×L:
    (Connector) 11,5×48 mm
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Diese intelligente Sonde mit digitaler SenseAnywhere-Bus-Schnittstelle wurde speziell für die Messung extremer Temperaturen in flüssigen Substanzen entwickelt. Dank seiner hermetischen Versiegelung aus PFA, besser bekannt als Teflon®, weist die hermetisch versiegelte Pt100-Sonde eine hohe chemische Beständigkeit auf. Die Sonde ist dank ihrer PFA-Isolierung wasserdicht und leicht zu reinigen. Sie ist widerstandsfähig gegen aggressive Substanzen und kann daher Messungen in praktisch allen Flüssigkeiten durchführen, während sie ständig unter Wasser ist. Das PT100-Element hat eine Genauigkeit der Klasse A; die Messungen werden mit einem sehr hohen Genauigkeitsniveau durchgeführt.
  • Ansprechzeit t₉₀: <6 s (in Wasser), <30 s (in Luft)
  • Aufzeichnungsintervall 5 Minuten
  • Schutzklasse Stecker: IP 67
  • Schutzklasse Kabel: IP 68 (permanent in 1,5 m Wasser eingetaucht)
  • Die hermetisch versiegelte PT100-Sonde sollte nicht gebogen oder fallengelassen werden.
  • Das Kabel darf nicht geknickt werden
Die hermetisch versiegelte PT100-Sonde bietet eine einfache, aber sehr effiziente Überwachungslösung für Anwendungen, bei denen der Sensor vor Flüssigkeiten und Feuchtigkeit geschützt werden muss. Die Sonde misst Temperaturen zwischen –90 und +250 °C und ist damit die beste Wahl für Temperaturmessungen in heißen, kalten, nassen und korrosiven Umgebungen in industriellen und biologischen Prozessen.
Die hermetisch versiegelte PT100-Sonde hat ein 10 Meter (01-01-04) langes Kabel mit vier Adern. Diese Sonde kann in sehr kleinen Räumen verwendet werden, da nur ein 3 mm breiter Spalt zum Platzieren der Sonde erforderlich ist. Durch die Versiegelung mit PFA-Isolierung hat die hermetisch versiegelte PT100-Sonde die Schutzklasse IP 68 und ist nach dem Gebrauch leicht zu reinigen. Messwerte sind jederzeit und überall im SAClient-Portal verfügbar.
Die hermetisch versiegelte PT100-Sonde kann kalibriert werden, da die Elektronik im Stecker das Instrument ist, mit dem der Messwert ermittelt wird. Das bedeutet, dass nur die hermetisch versiegelte PT100-Sonde kalibriert werden muss, nicht der AiroSensor Modell 20-20-43, an den sie für zuverlässige Messungen angeschlossen ist.
Anschlüsse: Kabel – Ø 3 mm PFA-isoliertes Kabel, 4-adrig (2 Paare), 10 m lang (01-01-04); Schnittstelle – 4-polige SenseAnywhere Bus (SAB)-Schnittstelle.
Gehäusematerial Stecker: PA (UL 94 V-o)
Elektrische Isolierung: 3,5 kV
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution: