Label Printer, CYRILLIC with Bluetooth, M610
M610 Etikettendrucker, CYRILLIC mit Bluetooth, 50,80 mm (max. Etikettenbreite)
Artikelnr. BRDY317799
Anbieter: Brady
Springe zu:
Product Details & Documents
Get the durability your work demands.
- Design and print labels using a keypad, mobile app or desktop software
- Work longer with an enhanced Gen3 Li-ION battery – print 4500 labels on a full charge
- Stay connected wherever your work happens with enhanced Bluetooth technology
- Easily import and export label files, lists and graphics to the printer through USB 2.0 port (Type A and B) or USB flash drive
- Print labels at 50,80 mm per second print speed
- Get added durability with a printer that is resistant to military-grade shocks (MIL-STD-810G) and 1,80 m drops
- Operate your printer in −18...+46 °C temperatures
Do more with enhanced capabilities like bluetooth connectivity, military grade shock resistance, below freezing operating temps and the widest range of data entry options. Plus, print up to 4500 labels on a full charge. This printer ships in a hard case.
: UL; FCC; cUL; IC/ISED; UL MEX; CofC; RCM; IC; IFETEL/NOM; RCM; ANATEL.
: M6-;M6C-;BM-;BMC-.
: This printer ships in a hard case holding a USB cable, a quick start guide, a Li-ION rechargeable battery, an AC Adapter, a product USB, a Brady Workstation Basic Design Software, a roll of M6-11-427 and an M61-R4310 ribbon.
Spezifikationen
- Druckbreite (max.):50,80 mm (max. Etikettenbreite)
- Bezeichnung:M610 Etikettendrucker, CYRILLIC mit Bluetooth
- Cat. No.:BRDY317799
- Print speed:750 (recommended usage per day)
- Drucker:Einfarbig
- Print method:Thermal transfer
- Label:Endlos und gestanzt
- Modul:Eigenständig und peripher
- Print resolution:300 dpi
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BRDY175673Rechargeable lithium-ion battery for M510/M610/M710 printer, grey, 59,94W×94,50H×29,05D mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 269,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- BRDY176990AC adapter for M410, M510, M511, M610 and M611 portable printers, black, 114,30W×31,75H×50,80D mmBMP41; M410; BMP51; BMP53; M510; BMP61; M610; M611Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 124,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BRDY175674Rechargeable NiMH battery for M510/M610/M710 printers, grey, 57,00W×109,98H×25,00D mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 97,80 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BRDY195526Brady workstation CLP/GHS app via downloadEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 369,99 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- BRDY149187Brady workstation automation software suiteBBP11, BBP12, BBP30, BBP33, BBP35, BBP37, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Multicolor, i3300, i5100, i7100, IP Series, J2000, J4000, J5000, M610, M611, M710, PR Plus, S3000, THT 76 mm Core Printers, Wraptor, Wraptor A6500Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 833,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- BRDY145445Workstation lockout writer software appBBP®31, BBP®33, BBP®85, i3300Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 833,00 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- BRDY149445Brady Workstation Scan- und Druck-Software-SuiteBBP11, BBP12, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BBP81, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Colour and Cut, GlobalMark 2 Multicolour, i3300, i5100, i7100, i7500, IDXPERT, IP Series, J2000, J4000, J5000, LABXPERT, M410, M510, M610, M611, M710, PR Plus, S3100, THT 3" Core Printers, TLS 2200Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 833,00 €