ContactUsLinkComponent
Lärmschutzboxen, Elma Mutebox
Lieferant:  ELMA SCHMIDBAUER
New Product
Zertifikate
undefined
Lärmschutzboxen, Elma Mutebox
Lieferant:  ELMA SCHMIDBAUER
New Product
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • ELMA1111901-001
  • ELMA1123006-001
  • B×T×H:
  • Ext.: 545×530×525 mm; Int.: 430×380×445 mm
  • Ext.: 860×605×525 mm; Int.: 710×450×445 mm
  • Gewicht:
  • 18,9 kg
  • 26,2 kg