Reinraummaske mit Bändern, Steril, Tera 230
Catalog # 114-9594
Supplier: ISOFIELD IRELAND
Specifications
- Typ:Mit Bändern
- Farbe:Weiß
- Größe:Universal
- VE:500
Specifications
About this item
Die Isofield Tera ist die umfassendste anerkannte, sterile Gesichtsmaske auf dem Markt.
- ISO-Klasse 4, GMP-Grad-A-kompatibel
- Vier Bänder aus Polyester
- Steril validiert
- Geruchlose gamma-kompatible Materialien
- Exzellente BFE und PFE
- Flexibler Nasenstreifen aus Aluminium
Mit einer Breite von 230 mm und bequemen Bändern aus Polyester gewährleistet die Tera aus gamma-kompatiblen Materialien geringe/keine Geruchsbildung bei der Verwendung. Diese einzeln verpackten Tera-Gesichtsmasken bieten eine hervorragende Bakterien- und Partikelfiltrationseffizienz und sind GMP-Grad-A kompatibel.
Packaging: Jedes Teil ist in einen HDPE-Beutel versiegelt. 50 individuell versiegelte Beutel pro Innenbeutel, 10 Innenbeutel pro Karton (500 Stück).