Reinraummaske mit Bändern, Unsteril, Zetta 230
114-9596
- Typ:Mit Bändern
- Farbe:Weiß
- Größe:Universal
- VE:500
Die Isofield Zetta-Gesichtsmaske ist ISO-Klasse 4 kompatibel.
- ISO-Klasse 4-kompatibel
- Extra breit 230 mm
- Vier Bänder aus Polyester
- Individuell verpackt
- Geringe KBE
- Exzellente BFE und PFE
- Flexibler Nasenstreifen aus Aluminium
Mit einer Breite von 230 mm, komfortablen Polyesterbändern besteht die Zetta aus fusselarmem, reinraumkompatiblem Material, um erstklassige Sauberkeit zu gewährleisten Die individuell verpackten Zetta-Gesichtsmasken bieten ausgezeichnete Bakterien- und Partikelfiltrationseffizienz.
: Jedes Teil ist in einen HDPE-Beutel versiegelt. 50 individuell versiegelte Beutel pro Innenbeutel, 10 Innenbeutel pro Karton (500 Stück).