Culti-Loops™ Staphylococcus lugdunensis ATCC™ 700328™
Catalog # OXOIR4608229
Supplier: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
CAS Number:
Specifications
- VE:5
- Bezeichnung:Staphylococcus lugdunensis ATCC™ 700328™
Specifications
About this item
Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen, die für den Einsatz bei Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits sowie für die Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen werden.
Die Schleife kann in einem flüssigen Medium gelöst oder direkt auf ein geeignetes Medium aufgestrichen werden.
Packaging: Culti-Loops sind einzeln in einem Folienbeutel versiegelt und in fünf Loops pro Packung verpackt.