- Bezeichnung:Magnetrührer, I-MAG Industrierührer mit EU-Stecker
- Modell:I-MAG Industrierührer
- Drehzahlbereich:110 - 1500 min⁻¹
- B×T×H:260×300×70 mm
- Max. Rührmenge H₂O:300 L
- Plattengröße:260×260 mm
- Plattenmaterial:Edelstahl
- Motorleistung Aufnahme/Abgabe:140/90 W
- Gewicht:8 kg
- VE:1
I-MAG ist ein leistungsstarker und dennoch kompakter Magnetrührer für Anwendungen in Labor und Produktion.
- Antrieb mit sehr hoher IP-Schutzklasse 64: Uneingeschränkter Einsatz auch unter rauen Umgebungsbedingungen dank geschlossenem Edelstahlgehäuse
- Elektronisch geregelter Motor für sehr stabile Drehzahlen auch für reproduzierbare Ergebnisse unter Last
- Sichere und ergonomische Befestigung des Reglers direkt am Gefäß oder mit einer Stativstange mithilfe des I-MAG UHC Universalhalters (als Zubehör erhältlich)
- Mehrsprachige Menüführung
In Kombination mit den als Zubehör erhältlichen I-MAG SP Aufstellrahmen für Großgefäße können bis zu 300 Liter Wasser effizient gemischt werden. Die kabelgebundene Bedieneinheit (Controller) gewährleistet eine komfortable Handhabung und einfache Integration in z. B. prozesstechnische Systeme.
Die robuste Antriebseinheit (IP-Schutzklasse 64) besteht aus dem drehmomentstarken und verschleißfreien Motor und der Magnetkupplung mit Hochleistungs-Neodym-Magneten. Dies ermöglicht das effektive Mischen viskoser Medien sowie das Mischen in Gefäßen mit größerem Abstand zwischen Stellfläche und Rührstab (z. B. doppelwandigen Behältern oder Gefäßen mit isoliertem Boden).
Um auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig hohe Drehzahlen zu erreichen, verfügt der I-MAG über eine einstellbare Anlaufdrehzahl, die ein Abbrechen des Magnetrührstabs während der Beschleunigungsphase verhindert. Prozesssicherheit wird zusätzlich durch die integrierte Erkennung der Magnetrührstabkupplung erreicht. Im Falle eines Abrisses oder Ausfalls der Magnetkupplung wird der Anwender über die Bedieneinheit informiert.
Der I-MAG Controller verfügt über verschiedene digitale und analoge Schnittstellen. Mit dieser Ausstattung kann das Gerät beispielsweise per Fußschalter oder Bedientaster gesteuert oder über USB/LAN/WLAN in ein Netzwerk integriert werden. Mit entsprechender Software (z. B. labworldsoft® 6) lässt sich I-MAG in einen automatisierten Anlagenprozess integrieren.