Charging base for Rainin AutoRep™ E
Artikelnr. RAINAR-RB
Lieferant: RAININ
Spezifikationen
- Bezeichnung:Ladestation für Akkus, für AutoRep™ E
- Environmentally Preferable:
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Recharging base for AutoRep™ E battery pack. Accepts complete AutoRep E with battery installed (quicker charge), or battery alone (slower charge).