Carousel stand for 7 pipettes, Rainin CR-7
Artikelnr. 613-4662
Lieferant: RAININ
Spezifikationen
- Bezeichnung:Karussellgestell, weiß, für 7 Pipetten mit Fingerhaken, für Pipet-Lite™ XLS™, Pos-D und Pipetman Pipetten
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Carousel stand, holds up to 7 Rainin™ manual pipettes and Gilson® Pipetman®, as well as Rainin electronic and multi-channel pipettes with adapter 17006638 (HU-A3).
- Keep your pipettes ready for use, upright and safe
- Weighted base keeps the stand upright and prevents tipping
- Needs little bench space, rotate and pull the pipette you need