ContactUsLinkComponent
Cole-Parmer® FJT-200 Series Flocculation Jar Testers, Stuart
Lieferant:  Cole Parmer
Zertifikate
undefined
Cole-Parmer® FJT-200 Series Flocculation Jar Testers, Stuart
Lieferant:  Cole Parmer
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • STUA99551-00
  • STUA99551-05
  • Modell:
  • FJT-200D
  • FJT-200D-6
  • Drehzahlbereich:
  • 36 - 248 min⁻¹
  • 25 - 250 min⁻¹
  • Timer:
  • None
  • 0 to 99 minutes
  • B×T×H:
  • 210×320×500 mm
  • 2100×7500×4600 mm
Spezifikationen
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together