ContactUsLinkComponent
Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), 100,000 mPa.s USP Substitution Type 2208
Artikelnr. SPCMH1136-2.5KG
Lieferant:  Spectrum Chemical
CAS-Nummer:  
Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), 100,000 mPa.s USP Substitution Type 2208
Artikelnr. SPCMH1136-2.5KG
Lieferant:  Spectrum Chemical
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    Poly pail
  • VE:
    2,5 kg
  • Seq:
    4076
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Viscosity of a 2% Aqueous Solution @ 20D °C:
    75,000 - 140,000
  • Assay (Methoxy Groups):
    19.0 - 24.0 %
  • Assay (Hydroxypropoxy Groups):
    4.0 - 12.0 %
  • pH:
    5.0 - 8.0
  • Loss On Drying:
    max. 5.0 %
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
 :
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:9004-65-3
Formel:C₃H₈O₂·xCH₄O
MDL-Nummer:MFCD00131360