ContactUsLinkComponent
Acetic acid (Eisessig) ≥99,5% USP
Artikelnr. SPCMAC110-100ML
Lieferant:  Spectrum Chemical
CAS-Nummer:  
undefined
Acetic acid (Eisessig) ≥99,5% USP
Artikelnr. SPCMAC110-100ML
Lieferant:  Spectrum Chemical
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass, amber
  • VE:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Assay:
    99.5% Min.
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
 :
 :60.05 g/mol
Siedepunkt:118 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt:17 °C
Dichte:1,049
Blitzpunkt:38,5 °C
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:200-580-7
UN:2789
ADR:8.3,II
REACH:01-2119475328-30
 :GHS02
 :GHS05
CAS-Nummer:64-19-7
Formel:H₃CCOOH
MDL-Nummer:MFCD00036152