Specifications
- Drehzahlbereich:20 - 300 min⁻¹
- Temperaturbereich:Umgebungstemperatur…99 °C
- Bezeichnung:Rotationsverdampfer: RV 3 pro V-C Complete
- Stromzufuhr:100 - 240 V
- Kühlfläche:1600 cm²
- Gewicht:28,3 kg
- B×T×H:440×530×330 mm
- VE:1
- Typ:Vertical cooling
Specifications
About this item
Das RV 3 pro V-C Complete-Paket ist die Komplettlösung für Ihren Rotationsverdampfer-Aufbau, da alle für den Betrieb erforderlichen Komponenten und Anschlüsse enthalten sind.
- Komfortables Paket – alles, was man braucht, um betriebsbereit zu sein, aus einer Hand
- Intelligente Laborausrüstung: Alle Geräte sind perfekt aufeinander abgestimmt und können sogar miteinander kommunizieren
- Hohe Energieeffizient: Kühler und Vakuumpumpe laufen nur bei Bedarf und sparen so wertvolle Ressourcen
Der Rotationsverdampfer RV 3 ist das ideale Rotationsverdampfer-Einstiegsmodell. Er eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen in der Chemie-, Pharma- und Biotechnologiebranche, in Forschung und Entwicklung, in der Fertigung und Qualitätssicherung, in Laboren und im Anlagenbau. Dank speziell konstruierter Glasführungen nutzt der Kühler die 1600 cm² große Kühlfläche äußerst effizient aus.
Die im Lieferumfang enthaltene digitale Vakuumpumpe VACSTAR ist sehr platzsparend und erreicht ein Mindestvakuum von 2 mbar. Die Steuerung erfolgt über den mitgelieferten Vakuumcontroller VC 10 lite. Neben der Steuerung des Umlaufkühlers ermöglicht der Controller auch die manuelle Einstellung des Vakuums sowie den programmgesteuerten Betrieb.
Der kompakte Umlaufkühler RC 2 lite mit starker 400 Watt Kälteleistung und leistungsstarker Druck- und Saugpumpe (0,35 bar) ist für einfache Kühlaufgaben bis −10 °C konzipiert. Der gut zugängliche und leicht zu reinigende Maschenfilter aus Edelstahl sorgt für eine gleichbleibend hohe Kühlleistung über Jahre. Dank des natürlichen Kältemittels R290 ist der RC 2 lite besonders umweltfreundlich und bestens für die Zukunft gerüstet.