Trypanblau 0,4% in PBS, dunkelblaue Lösung
Artikelnr. ICNA091691049
Lieferant: MP Biomedicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle
- VE:100 mL
- Seq:2440
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- pH:7.0-8.0
- Osmolality:270-340mOsm
- Cell Dye Uptake:≥90%
- Dye Concentration ((A594± 12nm):≤0.5%
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
:
:960.82 g/mol
CAS-Nummer:72-57-1
Formel:C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
MDL-Nummer:MFCD00003969