ContactUsLinkComponent
Solus™ CCS-Sicherheitsbrille, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung
Catalog # MMMASCCS07SGAF-GRN
Supplier:  3M
undefined
Solus™ CCS-Sicherheitsbrille, Scotchgard™ Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung
Catalog # MMMASCCS07SGAF-GRN
Supplier:  3M
Specifications
  • Typ:
    Scotchgard™ beschlagfrei/kratzfest
  • Farbe:
    Grün
  • Bezeichnung:
    SWIFT CCS Sicherheitsbrille
  • Verglasung:
    I/O grau, PC
  • VE:
    1
Specifications
About this item
3M™ Solus™ CCS-Sicherheitsbrillen sind randlose Schutzbrillen mit limettengrünen Bügeln und einem Corded Control System (CCS) zum Anbringen von Ohrstöpseln mit Kabel. Die Linse aus Polycarbonat verfügt auf beiden Seiten über eine Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratzbeschichtung für längere Haltbarkeit und bessere Sicht.
  • Moderne Schutzbrille mit Cord Control System (CCS), hält Brillen und schnurgebundene Ohrstöpsel fest und einsatzbereit
  • Entwickelt für Arbeiter, die im Laufe des Tages häufig Brillen auf- und abnehmen
  • Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung mit erstklassigen Eigenschaften gegen Beschlagen und Kratzer
  • Schaumdichtung verringert die Gefahr dass Schmutz in die Augen gelangt.
  • Für alle nichttextilen 3M™ Ohrstöpseln mit Bändern
  • Rahmenkennzeichnung: 3M EN 166 FT CE
  • Interne 3M™-Tests gemäß EN168-Testmethode im Vergleich zu herkömmlichen Antibeschlagbeschichtungen
Benutzer, die zeitweise Lärm ausgesetzt sind, nutzen die Solus™ CCS-Schutzbrille. Diese randlose Schutzbrille verfügt über limettengrüne Bügel mit einem Corded Control System (CCS), mit dem Benutzer bestimmte schnurgebundene E-A-R™-Ohrstöpsel befestigt und jederzeit einsatzbereit halten können. Das einzigartige Bügeldesign hält das Kabel der Ohrstöpsel sicher an Ort und Stelle und entwirrt. Wenn die schnurgebundenen Ohrstöpsel nicht verwendet werden, können Schutzbrillen dank der CCS-Funktion am Trageband um den Hals verwendet werden.
Die Polycarbonatlinse verfügt über eine Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratzbeschichtung für hervorragenden Beschlagschutz und längere Haltbarkeit, die dem Beschlagen länger widersteht als herkömmliche Antibeschlagbeschichtungen, selbst nach bis zu 25 Waschvorgängen mit Wasser.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution: