ContactUsLinkComponent
Kaliumpermanganat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.002 mol (0.01N) in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Kaliumpermanganat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.002 mol (0.01N) in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Catalog # 91353.600
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Kaliumpermanganat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.002 mol (0.01N) in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Catalog # 91353.600
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glass ampoule
  • VE:
    1 Ampoul
  • Seq:
    0501
Specifications
Specification Test Results
  • Molarity:
    0.00199 - 0.00201 mol/l (20°C)
Specification Test Results
About this item
 :
 :158.03 g/mol
 :Dose for preparation of 1 litre of solution.
 :GHS09
Storage Temperature:Raumtemperatur
CAS Number:7722-64-7
Formula:KMnO₄
MDL Number:MFCD00011364