ContactUsLinkComponent
Kaliumpermanganat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.02 mol (0.1N) in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
  91352.600
 :  
undefined
Kaliumpermanganat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.02 mol (0.1N) in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
  91352.600
 :  
  • Packung:
    Glass ampoule
  • VE:
    1 Ampoul
  • Seq:
    0501
  • Molarity:
    0.0199 - 0.0201 mol/l (20°C)
 :
 :158.03 g/mol
 :Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
 :GHS05
 :GHS09
 :Raumtemperatur
 :7722-64-7
 :KMnO₄
 :MFCD00011364