ContactUsLinkComponent
UHMW-PE-Gleitklebeband, 5421
UHMW-PE-Gleitklebeband, 5421
Catalog # MMMA5421101
Supplier:  3M
undefined
UHMW-PE-Gleitklebeband, 5421
Catalog # MMMA5421101
Supplier:  3M
Specifications
  • Breite:
    102 mm
  • Farbe:
    Transparent
  • Bezeichnung:
    UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband
  • Länge:
    16,5 m
  • Modell:
    5421
  • VE:
    1 Roll
Specifications
About this item
3M™ UHMW PE-Gleitklebeband 5421 schützt Oberflächen vor Abrieb. Dieses Band hat eine Dicke von 0,01 mm und bietet hervorragende Abriebfestigkeit. Damit eignet es sich ideal für viele Anwendungen mit hoher Stoß- und Gleitbelastung. Es erzeugt einen 'Gleitflächeneffekt', der verschleißfreien Kontakt ermöglicht. Dies ist eine dünnere Version des UHMW-PE-Gleitklebebandes 5423.
  • Hervorragende Abriebfestigkeit
  • Reduziert Quietschen, Klappern und andere Bewegungsgeräusche
  • Einsatz in Anwendungen, in denen Schmierung aufgrund von Verunreinigungen nicht möglich ist
  • Dank der Liner-Konstruktion ideal für die Fertigung oder das Stanzen in verschiedenen Längen und Formen
Verwenden Sie das 3M™ UHMW PE-Folienband 5421 für Anwendungen mit hoher Stoß- und Gleitbelastung. Dieses universelle Polyethylenband bietet hervorragende Abriebfestigkeit und schützt Oberflächen vor Verschleiß. Es verfügt über einen niedrigen Reibungskoeffizienten für den Gleitflächeneffekt zwischen Oberflächen und kann dazu beitragen, Quietschen, Klappern und andere Bewegungsgeräusche zu reduzieren. Es eignet sich für Anwendungen, bei denen eine Schmierung aufgrund von Verunreinigungen nicht möglich ist. Die Schutzfolie des Bandes macht es ideal für die Herstellung oder das Stanzen in verschiedenen Längen und Formen.
Certifications: