Spezifikationen
- Netzanschluss:100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- Bezeichnung:Stuart CF-200 microcentrifuge
- Rotor type:Fixed-angle
- Max. RZB:15596 ×g
- Anzahl Röhrchen:12
- Drehzahl:500 - 15000 min⁻¹
- Timer:30 s - 999 min
- B×T×H:230×262×131 mm
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Kompakte, leistungsstarke und programmierbare Mikrozentrifuge.
- Geringe Stellfläche für bis zu 12 Röhrchen oder zwei 8-Röhrchen-Streifen (Streifenrotor separat bestellen)
- Variable Geschwindigkeit bis zu 15000 U/min ermöglicht sanftes bis intensives Drehen für mehr Vielseitigkeit
- Digitaler Timer und U/min-Anzeige gewährleisten genaue und wiederholbare Ergebnisse
- Der Speicher des letzten Laufs ist ideal für Routinen, keine Neuprogrammierung nach jedem Lauf erforderlich
- Sicherheitsfunktionen umfassen antimikrobiellen Schutz und einen verschließbaren Deckel
Diese kleine, leise Mikrozentrifuge verfügt über erweiterte Funktionen, die normalerweise in größeren Tischzentrifugen zu finden sind. Gespeicherte Geschwindigkeits- oder RCF- und Zeiteinstellungen sowie Autostart (einfach den Deckel schließen) sparen Zeit. Die Arbeitsparameter lassen sich einfach auf dem großen LCD mit Hintergrundbeleuchtung anzeigen. Zusätzlich zur benutzerfreundlichen digitalen Schnittstelle wird die Zentrifuge mit Software und einem USB-Kabel für den Fernbetrieb und die Datenerfassung geliefert.
Aus Sicherheitsgründen bleibt der Deckel verriegelt, während sich der Rotor dreht, und wird automatisch freigegeben, wenn der Rotor zum Stillstand kommt. Eine Notentriegelung des Deckels ermöglicht den Zugriff auf die Proben im Falle eines Stromausfalls. Ein Unwuchterkennungssystem erkennt eine asymmetrische Ladung und verhindert den Betrieb.