ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, polyisoprene, sterile, Biogel® PI Micro Tech
Cleanroom gloves, polyisoprene, sterile, Biogel® PI Micro Tech
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Cleanroom gloves, polyisoprene, sterile, Biogel® PI Micro Tech
   Sustainable Options Available
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-6383
  • 112-6384
  • 112-6385
  • 112-6378
  • 112-6379
  • 112-6380
  • 112-6381
  • 112-6382
  • Beidseitig tragbar / handspezifisch:
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Handspezifisch
  • Environmentally Preferable:
  • Umweltschonende Herstellung, Nachhaltige Verpackung
  • Umweltschonende Herstellung, Nachhaltige Verpackung
  • Umweltschonende Herstellung, Nachhaltige Verpackung
  • Umweltschonende Herstellung, Nachhaltige Verpackung
  • Umweltschonende Herstellung, Nachhaltige Verpackung
  • Umweltschonende Herstellung, Nachhaltige Verpackung
  • Umweltschonende Herstellung, Nachhaltige Verpackung
  • Umweltschonende Herstellung, Nachhaltige Verpackung
  • Einweg / wiederverwendbar:
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Einweg
  • Latex / ohne Latex:
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Ohne Latex
  • Gepudert/ungepudert:
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Ungepudert
  • Reinraumklasse:
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • Stulpenart:
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391117
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Rollrand
  • Stärke - Stulpe:
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • Fingerdicke:
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • Stärke - Handfläche:
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • Reißfestigkeit:
  • 29 MPa
  • 29 MPa
  • 29 MPa
  • 29 MPa
  • 29 MPa
  • 29 MPa
  • 29 MPa
  • 29 MPa
  • Dehnungsgrenze:
  • 1110
  • 1110
  • 1110
  • 1110
  • 1110
  • 1110
  • 1110
  • 1110
  • EN Standard:
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10282, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
  • Umweltzertifizierung:
  • FCS, ISO 14001
  • FCS, ISO 14001
  • FCS, ISO 14001
  • FCS, ISO 14001
  • FCS, ISO 14001
  • FCS, ISO 14001
  • FCS, ISO 14001
  • FCS, ISO 14001