Smiths Medical® Fitting, Polycarbonate, Straight, Female Luer x Male Luer Lock, Smart Site; 1000/PK
Catalog # MFLX30526-10BLK
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
- Verbindungstyp:Female Luer to Male Luer
- Flow pattern:Straight
- Bezeichnung:Fitting, Polycarbonate, Straight, Female Luer x Male Luer Lock, Smart Site; 1000/PK
- Seq:01
- Connection type (port 1):Female luer
- Connection type (port 2):Male luer lock
- No. of ports:2
- Garantie:Out of box
- VE:1.000
- Fitting material:Polycarbonate
Specifications
About this item
Einfacher Übergang auf ein Luer-Anschluss.
- Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie den passenden Anschlusstyp für Ihre Anwendung – kontaktieren Sie unsere kostenlose technische Anwendungsberatung*
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für größte chemische Verträglichkeit
- Einmalige benutzerdefinierte Konfigurationslösungen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
- Einzigartige Verpackungsoptionen umfassen Einzelverpackungen, Pakete und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Connection type: Female Luer to Male Luer Lock with Smart Site Connection
Vervollständigen Sie Ihre Luer-Anschlüsse ganz einfach mit diesen Premium-Anschlüssen. Im Lieferumfang sind einige Sonderkonfigurationen enthalten, die nur in Polycarbonat erhältlich sind. Alle weiblichen Anschlüsse können entweder mit Slip- oder Luer-Lock-Anschlüssen verwendet werden. Stopfen und Kappen sind ebenfalls erhältlich. Material aus Polycarbonat weist eine gute chemische Kompatibilität auf und kann durch Ethylenoxid- oder Gammabestrahlung sterilisiert werden.
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications.
Certifications:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution:
- Verbindungstyp:Female Luer to Male Luer
- Flow pattern:Straight
- Bezeichnung:Fitting, Polycarbonate, Straight, Female Luer x Male Luer Lock, Smart Site; 1000/PK
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Connection type (port 1):Female luer
- Connection type (port 2):Male luer lock
- No. of ports:2
- Garantie:Out of box
- VE:1.000
- Fitting material:Polycarbonate