AuftragsverfolgungKontakt
Edelstahlfühler | Avantor
Edelstahlfühler
Stainless steel probe, hooked
Artikelnr. 115-3063
Anbieter:   DESCO
Edelstahlfühler
Artikelnr. 115-3063
Anbieter:  DESCO
Edelstahlfühler
Stainless steel probe, hooked
Preis
6,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahlfühler mit Haken, 140 mm.
  • Ergonomischer 6-Kant-Griff
  • Verbessert das Greifen der Sonde; verringert die Ermüdung durch das Greifen, das Produkt rollt nicht
  • Nicht magnetisch, leitfähig, 300 Serie Edelstahl
  • Edelstahl oxidiert nicht - kein Problem bei Arbeiten mit magnetisierten Teilen
 :
 :
 :
 :
 :
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Stainless steel probe, hooked