AuftragsverfolgungKontakt
Avantor bringt die Wissenschaft in Bewegung für eine bessere Welt | Avantor
Warnschild, Englisch, Gelb/schwarz, 25×50 mm
Artikelnr. 116-0952
Anbieter:   DESCO
Artikelnr. 116-0952
Anbieter:  DESCO
undefined
Warnschild, Englisch, Gelb/schwarz, 25×50 mm
Preis
28,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Rolle
Product Details & Documents
Warnetiketten aus weißem, holzfreiem, maschinell beschichtetem, halb glänzendem Papier
  • Mit dem Symbol ESD-Empfindlichkeit markiert
Gemäß IEC 61340-5 müssen alle ESD-empfindlichen Geräte und Baugruppen mit dem Symbol „Empfindlichkeit“ gekennzeichnet werden. Es soll ESD-gefährdete Geräte und Baugruppen kennzeichnen. Auf einzelnen Komponenten und zugehörigen Dokumenten finden Sie den Hinweis „dieses Gerät ist statisch empfindlich: nicht ohne entsprechende Vorsichtsmaßnahmen berühren“
Zertifizierung: Gemäß IEC 61340-5-1.
Lieferumfang: Auslieferung in Rollen mit 1000 individuellen Etiketten.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Gelb/schwarz
  • Bezeichnung:
    Warnschild, Englisch
  • Abmessungen:
    25×50 mm