pH Cleaning Solution Set
Set mit pH-Reinigungslösung (2×500 ml Lösung A+B + 1×500 ml Lagerungslösung), 1 SET
Artikelnr. HAMI238290
Anbieter: HAMILTON BONADUZ
Springe zu:
Product Details & Documents
A two-part cleaning solution for all glass membrane pH sensors. pH Cleaning solution A contains sodium hydroxide (<3%), pH cleaning solution B contains hydrochloric acid (4%).
Also includes storage solution.
: Includes 2 × 500 ml A+B cleaning solutions + 1 × 500 ml storage solution.
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:1 SET
- Bezeichnung:Set mit pH-Reinigungslösung (2×500 ml Lösung A+B + 1×500 ml Lagerungslösung)