VWR®, ICP Calibration Standard - Quality Control (XVI), 21 Elements: 100 mg/l each of As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn in 2% HNO₃
Artikelnr. 91266.180
Lieferant: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Matrix:2% HNO₃
- Packung:HDPE bottle
- VE:100 mL
- Bezeichnung:ICP Calibration Standard - Quality Control (XVI) (21 Elements)
- Seq:02
- Beschreibung Gefahrenklasse:Corrosive
- UN No.:3264
- Lagertemperatur:Ambient
- Elements and Concentration:100 mg/l each of As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Certifications: ISO 17025/17034