VWR®, Instrument Calibration Standard 2, 26 Elements in 5% HNO₃/tr. HF/tr. C₄H₆O₆
Artikelnr. 91198.180
Lieferant: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Matrix:5% HNO₃/tr. HF/tr. C₄H₆O₆
- Packung:HDPE bottle
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Instrument Calibration Standard 2 (26 Elements)
- Seq:02
- Beschreibung Gefahrenklasse:Corrosive
- UN No.:3264
- Lagertemperatur:Ambient
- Elements and Concentration:100 ug/ml each of Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn
Spezifikationen
Über diesen Artikel
26 components: 100 ug/ml each of Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn in 5% HNO₃/tr. HF/tr. C₄H₆O₆
Certifications: ISO 17025/17034