AuftragsverfolgungKontakt
Digitales Thermometer, testo 925
Digitales Thermometer, testo 925
Digitales Thermometer, testo 925, ‒50...+1000 °C, ±(0,5 °C + 0,3% des Mw) (‒50...+1000 °C), 0,1 °C (‒50...+499,9 °C)
1 °C (rem. measuring range), 135×60×28 mm, 188 g
  TEST0563.0925
 :   Testo
Digitales Thermometer, testo 925
  TEST0563.0925
 :  Testo
Digitales Thermometer, testo 925
Digitales Thermometer, testo 925
Digitales Thermometer, testo 925, ‒50...+1000 °C, ±(0,5 °C + 0,3% des Mw) (‒50...+1000 °C), 0,1 °C (‒50...+499,9 °C)
1 °C (rem. measuring range), 135×60×28 mm, 188 g
119,00 €
1 * 1 ST
Dieses kompakte Temperaturmessgerät testo 925 (TC Typ K) ist die vielseitige Lösung für einfache, schnelle und präzise Temperaturmessungen in Industrie und Handwerk.
  • Einfache, schnelle und präzise Temperaturmessung mit Thermoelement-Typ-K-Sonde (1 TC-Typ-K-Sonde im Lieferumfang enthalten)
  • Schnelle Konfiguration in der App, Kurvenhistorie, Second Screen und Messdatenspeicher in der testo Smart App
  • Breites Anwendungsspektrum durch großen Messbereich von ‒50 bis 1000 °C
  • Große Sondenauswahl optional und kompatibel mit handelsüblichen TC-Typ-K-Sensoren
  • Akustischer Alarm ertönt, wenn ein Grenzwert überschritten wird
Die testo Smart App unterstützt Sie mit diesen praktischen Funktionen bei Ihrer Arbeit mit dem testo 925:
Messgerät konfigurieren
Grafische Messwertkurve anzeigen
Messdaten speichern
Verwalten Sie Kunden und Messstellen
Dokumentation vor Ort
E-Mail-Versand des Berichts
Delivery information: testo 925 - 1-Kanal Temperatur-Messgerät TC Typ K mit App-Anbindung und akustischem Alarm mit Transporttasche, 1×TC Type K Sonde, Kalibrierprotokoll und 3× AA Batterien.
Documents
  • Messbereich:
    ‒50...+1000 °C
  • Auflösung:
    0,1 °C (‒50...+499,9 °C)
    1 °C (rem. measuring range)
  • Gewicht:
    188 g
  • Bezeichnung:
    Digitales Thermometer, testo 925
  • B×T×H:
    135×60×28 mm
  • Genauigkeit:
    ±(0,5 °C + 0,3% des Mw) (‒50...+1000 °C)
  • Cat. No.:
    TEST0563.0925
  • Akku-Typ:
    3×AA
  • Gehäusematerial:
    ABS + PC / TPE
  • Batterielebensdauer:
    150 h
  • Betriebstemperatur:
    ‒20...+50 °C
  • Schutzart:
    IP 40; mit TopSafe: IP 65
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • TEST0516.0224
    TopSafe, Schutzhülle, schützt vor Stößen und Schmutz, mit Befestigungsmagneten und Aufstellbügel
    1 * 1 ST - 38,00 €