ContactUsLinkComponent
Digitales CO₂-Messgerät mit App-Anbindung, testo 535
Digitales CO₂-Messgerät mit App-Anbindung, testo 535
Catalog # TEST0563.0535
Supplier:  Testo
undefined
Digitales CO₂-Messgerät mit App-Anbindung, testo 535
Catalog # TEST0563.0535
Supplier:  Testo
Specifications
  • Messbereich:
    0 - 10000 ppm
  • Auflösung:
    1 ppm
  • Schutzart:
    Instrument: IP 40;
    Probe: IP20
  • Bezeichnung:
    testo 535 CO₂-Messgerät mit App-Anbindung
  • B×T×H:
    229×60×28 mm
  • Batterielebensdauer:
    30 h
  • Alarm:
    Akustisch
  • Batterien:
    3× AA
  • Gewicht:
    229 g
  • Genauigkeit:
    ±(50 ppm + 5% vom Mw) (0…2500 ppm); ±(100 ppm + 5% vom Mw) (2501…10000 ppm)
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Mit dem kompakten CO₂-Messgerät testo 535 mit praktischer App-Anbindung erledigen Sie diese wichtige Messung ebenso einfach wie effizient und sorgen so für Behaglichkeit und gesundes Klima in Innenräumen. Dank der langzeitstabilen Infrarotsensorik sind die Messwerte auch über längere Zeiträume reproduzier- und vergleichbar. Ideal für wiederkehrende Vergleichsmessungen. Hierbei unterstützt Sie auch die zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung direkt im Messgerät. Die Anzeige der Messwerte als Tabelle oder Grafik, Speicherung der Ergebnisse und Dokumentation übernimmt übrigens die testo Smart App. Damit lässt sich das Messgerät zudem nicht nur leicht individuell konfigurieren, die App macht aus Ihrem Smartphone auch ein zweites Display!
  • Einfache, schnelle und präzise Messung der CO₂-Konzentration
  • Akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung
  • Gehäusematerial ABS und PC / TPE
Schnelle In-App-Konfiguration, Grafikverlauf, Zweit-Display und Messdatenspeicher in der testo Smart App.
Betriebs-/Lagertemperatur: 0 bis +50 °C.
Delivery: Enthält testo 535 CO₂-Messgerät mit App-Anbindung und akustischem Alarm, Transporttasche, Kalibrierprotokoll und 3 × AA Batterien.