Spezifikationen
- Messbereich:NTC: −50…+150 °C; PT100: −200…+800 °C
- Auflösung:0,1 °C
- Gewicht:187 g
- Schutzart:IP 40; IP 65 mit TopSafe
- Temperaturbereich:-20…+50 °C
- Bezeichnung:Thermometer testo 110 mit App-Anbindung
- B×T×H:135×60×20 mm
- Batterielebensdauer:100 h
- Akku-Typ:3× AA
- Gehäusematerial:ABS und PC/TPE
- Genauigkeit:NTC: ±0,2 (−20…+80 °C); ±0,3 °C (übriger Bereich)
- VE:1
- Fühler:NTC/PT100-Fühler
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Das kompakte Temperatur-Messgerät testo 110 überzeugt jeden Tag im Einsatz, wo bei besonders tiefen Temperaturen gemessen wird oder hochpräzise Temperaturen ermittelt werden sollen.
Besonders bei der Anwendung in Laboren oder im Lebensmittelumfeld kann der schnelle Temperatur-Allrounder seine Stärken ausspielen: Die optional erhältlichen NTC- oder Pt100-Fühler decken ein umfassendes Spektrum an Messaufgaben ab und sorgen mit besonders hoher Genauigkeit für exakte Ergebnisse. Die digitalen Pt100-Fühler lassen sich zudem ohne das Messgerät kalibrieren, so können Sie ohne Ausfallzeiten mit einem anderen Fühler einfach weiterarbeiten. Außerdem mit der optionalen Schutzhülle TopSafe staubdicht verpackt und vor Strahlwasser geschützt (Schutzklasse IP65).
Ergänzt wird das Temperatur-Messgerät durch die testo Smart App für Smartphones und Tablets, sie ermöglicht die Konfiguration des testo 110, zweites Display, Messdatenspeicher, Anzeige der Messdaten (Tabelle, Grafikverlauf) und Dokumentation.