ContactUsLinkComponent
VWR®, Nominal flash point standard (65 °C)
VWR®, Nominal flash point standard (65 °C)
Catalog # 91688.230
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
VWR®, Nominal flash point standard (65 °C)
Catalog # 91688.230
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    250 mL
  • CAS Nr.:
    1120-21-4
  • Bezeichnung:
    Nominal flash point standard (65 °C)
  • Formel:
    C₁₁H₂₄
  • Lagertemperatur:
    Ambient (>5 °C)
  • Bezeichnung:
    Nominal Flash Point Standard (65°C)
Specifications
About this item
Caution: Carcinogen.