Kopfschutzkragen für Atemschutzgeräte
Artikelnr. MMMAM444
Lieferant: 3M
Spezifikationen
- Bezeichnung:Halsbänder für Atemschutzgeräte mit Gebläse
- Modell:M-444
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Ersatzinnenkragen zur Verwendung mit dem Versaflo™ M-400 Headtop. Der innere Kragen wird mit einem Reißverschluss in die Ummantelung eingehakt und bietet eine bequeme Atmungsdichtung.
- Ersatz-Innenkragen
- Bietet eine komfortable Atmungsdichtung
- Hergestellt aus polypropylenbeschichtetem, gestricktem Polyamid
Der Ersatz-Innenkragen ist für die Verwendung mit den Helmen der 3M™Versaflo™ M-400-Serie konzipiert.