Polyesterklebeband 8992
Product Details & Documents
Das 3M™ Polyesterband 8992 ist ein Allzweckband, das sich hervorragend für Abklebearbeiten bei hohen Temperaturen, wie z. B. Pulverbeschichtungen, eignet. Mit Silikonkleber beschichtet, haftet dieses Band auf einer Vielzahl von schwierigen Oberflächen. Es ist chemikalienbeständig und funktioniert in einem breiten Temperatur- und Umgebungsbereich.
- Funktioniert unter anspruchsvollen Bedingungen und hohen Temperaturen
- Die Polyesterfolie bietet hervorragende thermische und chemische Beständigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität
- Dickere Version des 3M™ Polyesterbandes 8991
- Der Silikonkleber ermöglicht eine saubere Entfernung von einer Vielzahl von Oberflächen
- Die transparente grüne Rückseite ermöglicht eine einfache Identifizierung und Positionierung
Das mit Silikonkleber beschichtete Band eignet sich hervorragend zum Abdecken von Pulverbeschichtungen und sorgt für scharfe Lacklinien. Es lässt sich sauber und in einem Stück von den meisten Oberflächen entfernen, ohne Splittern oder Brechen. Dieses Band ist eine dickere Version des 3M™ Polyesterbandes 8991. Mit seiner hervorragenden chemischen Beständigkeit eignet sich dieses Band effektiv für chemische Prozesse und anspruchsvolle Arbeitsbedingungen, wie z. B. beim Eloxieren. Der druckempfindliche Silikonkleber ist in einem breiten Temperaturbereich von −50 bis +204 °C (−60 bis +400 °F) einsetzbar.
Zertifizierung:
Spezifikationen
- Breite:51 mm
- Farbe:Grün
- Länge:66 m
- Stärke:0,082 mm
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.