Kaliumdihydrogenphosphat ≥98,0% FCC
Artikelnr. SPCMP1382-500GM
Lieferant: Spectrum Chemical
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Poly bottle
- VE:500 g
- Seq:3645
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Assay (Dried Basis):98.0 % min.
- Arsenic (As):max.3 mg/kg
- Fluoride:max. 10 mg/kg
- Insoluble Substances:max. 0.2 %
- Lead (Pb):max. 2 mg/kg
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
:
:136.09 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:7778-77-0
Formel:KH₂PO₄
MDL-Nummer:MFCD00011401