Natriumhydroxid 0.1 mol/l Reag. Ph.Eur. volumetrische Lösung, Burdick & Jackson™
Artikelnr. HONC65879-10L
Lieferant: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Fiberboard box
- VE:10 L
- Seq:5214
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:40 g/mol
Siedepunkt:100 °C (1,013 hPa)
Dichte:1,000 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
UN:1824
ADR:8,III
CAS-Nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-Nummer:MFCD00003548