Spezifikationen
- Farbe:Blau
- Bezeichnung:Elastische BHD-Überzüge, autoklavierbar, rechteckig mit Dampfindikator
- L×B:12192×609,6 mm
- VE:100
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Sparen Sie Zeit und standardisieren Sie die Aktivitäten zum Vorbereiten der Ausrüstung für die Sterilisation. Lassen Sie die Abdeckung während der Installation an Ort und Stelle, um eine Kontamination mit Keimen und Partikeln zu verhindern. Lassen Sie sie an Ort und Stelle, während die restlichen Einrichtungsarbeiten durchgeführt werden.
- In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
- Reduziert Arbeitskosten
- Individuell in Polybeutel verpackt
- Vereinfacht die Konformität zum SOPs in Bezug auf Einwickeln
- Dampfsterilisationsindikator - Autoklavierbar bis zu 135 °C
- Reiß- und stichfest
- Deutlich optimierter Prozess im Vergleich zum Verpacken mit BioShield-Papier Zugbandverschluss
Elastische BHD-Überzüge bieten eine praktische und zeitsparende Methode zum Verpacken schwer zu verpackender Produktkontaktwechselteile vor der Dampfsterilisation.
Nach der Sterilisation und nachdem der äußere Beutel entfernt wurde, lassen Sie die Abdeckung während der Installation an Ort und Stelle, um eine Kontamination mit Keimen und Partikeln zu verhindern. Erst entfernen, nachdem alle anderen Aktivitäten zur Einrichtung der Abfülllinie abgeschlossen sind. Da sie während des Aufbaus über der Schüssel verbleiben, minimiert ihre Verwendung das Risiko einer Kontamination durch Keime oder Partikel.
Farbe: Blau