GMP-Bezüge, Zylindrisch Geformt mit Verstellbarem Tyvek-Zugbandverschluss, Graues Tyvek®
129-2832
- Farbe:Grau
- Bezeichnung:GMP-Bezüge, Tyvek® zylindrische Form mit verstellbarem Tyvek-Zugbandverschluss, Ø×H 1524×304,8 mm
- VE:25
Diese Grauen Tyvek Bezüge blockieren UV-Licht um Schäden an Ihren lichtempfindlichen Biotechprodukten zu vermeiden. Verwenden Sie es in allen pharmazeutischen Produktionsumgebungen, um gereinigte Geräte vor Verunreinigungen zu schützen.
- In einer kontrollierten Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
- Blockiert UV-Licht
- Reduziert Arbeitskosten
- Vereinfacht die Konformität zum SOPs
- Individuell in Polybeutel verpackt und markiert
- Reiß- und stichfest
- Hydrophob
- Fusselfrei
Graue, Tyvek-Bezüge. Die UV-Licht blockieren, können in allen pharmazeutischen Produktionsumgebungen verwendet werden, um das Risiko einer mikrobiellen und partikulären Kontamination zu minimieren.
: Konformitätszertifikate sind in jeder Sendung enthalten.