AuftragsverfolgungKontakt
Zolmitriptan Related Compounds, Reference Standard | Avantor
Zolmitriptan Related Compounds, Reference Standard
Anbieter:   USP
Zolmitriptan Related Compounds, Reference Standard
Anbieter:  USP
Zertifikate
6 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • 1727020.
  • 1727031.
  • 1727064.
  • 1727075.
  • 1727086.
  • 1727097.
  • Bezeichnung:
  • Zolmitriptan Related Compound A
  • Zolmitriptan Related Compound B
  • Zolmitriptan Related Compound E
  • Zolmitriptan Related Compound F
  • Zolmitriptan Related Compound G
  • Zolmitriptan Related Compound H
  • Synonym(s):
  • (S)-4-({3-[2-(Methylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl}methyl)oxazolidin-2-one
  • (S)-2-Amino-3-{3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl}propan-1-ol
  • (S)-N,N-dimethyl-2-{5-[(2-oxooxazolidin-4-yl)methyl]-1H-indol-3-yl}ethanamine oxide
  • 2,2'-[4-(Dimethylamino)butane-1,1-diyl]bis{5-[(S)-(2-oxooxazolidin-4-yl)methyl]-3-(2-dimethylaminoethyl)indole}
  • (S)-4-(4-Aminobenzyl)oxazolidin-2-one
  • 4,4-Diethoxy-N,N-dimethylbutan-1-amine
  • CAS Nr.:
  • 139264-35-0
  • 139264-69-0
  • 251451-30-6
  • 1350928-05-0
  • 152305-23-2
  • 1116-77-4
  • UN No.:
  • 3267
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Normen
    Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Zolmitriptan Related Compound A
    USP reference standard
    Vial
    20 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 mg
    1 * 20 mg - 2 550,00 €
    2 550,00 €
    1 * 20 mg
       2 550,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1727020.
    Bezeichnung
    Zolmitriptan Related Compound A
    Synonym(s)
    (S)-4-({3-[2-(Methylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl}methyl)oxazolidin-2-one
    CAS Nr.
    139264-35-0
    UN No.
  • Zolmitriptan Related Compound B
    USP reference standard
    Vial
    20 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 mg
    1 * 20 mg - 1 230,00 €
    1 230,00 €
    1 * 20 mg
       1 230,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1727031.
    Bezeichnung
    Zolmitriptan Related Compound B
    Synonym(s)
    (S)-2-Amino-3-{3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl}propan-1-ol
    CAS Nr.
    139264-69-0
    UN No.
  • Zolmitriptan Related Compound E
    USP reference standard
    Vial
    25 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 1 150,00 €
    1 150,00 €
    1 * 25 mg
       1 150,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1727064.
    Bezeichnung
    Zolmitriptan Related Compound E
    Synonym(s)
    (S)-N,N-dimethyl-2-{5-[(2-oxooxazolidin-4-yl)methyl]-1H-indol-3-yl}ethanamine oxide
    CAS Nr.
    251451-30-6
    UN No.
  • Zolmitriptan Related Compound F
    USP reference standard
    Vial
    25 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 1 260,00 €
    1 260,00 €
    1 * 25 mg
       1 260,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1727075.
    Bezeichnung
    Zolmitriptan Related Compound F
    Synonym(s)
    2,2'-[4-(Dimethylamino)butane-1,1-diyl]bis{5-[(S)-(2-oxooxazolidin-4-yl)methyl]-3-(2-dimethylaminoethyl)indole}
    CAS Nr.
    1350928-05-0
    UN No.
  • Zolmitriptan Related Compound G
    USP reference standard
    Vial
    25 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 1 330,00 €
    1 330,00 €
    1 * 25 mg
       1 330,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1727086.
    Bezeichnung
    Zolmitriptan Related Compound G
    Synonym(s)
    (S)-4-(4-Aminobenzyl)oxazolidin-2-one
    CAS Nr.
    152305-23-2
    UN No.
  • Zolmitriptan Related Compound H
    USP reference standard
    Ampule
    50 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 1 340,00 €
    1 340,00 €
    1 * 50 mg
       1 340,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    1727097.
    Bezeichnung
    Zolmitriptan Related Compound H
    Synonym(s)
    4,4-Diethoxy-N,N-dimethylbutan-1-amine
    CAS Nr.
    1116-77-4
    UN No.
    3267