Clarithromycin Related Compounds, Reference Standard
Clarithromycin-ähnliche Verbindung A, Referenzstandard, Vial, 25 mg
Artikelnr. 1134380.
Anbieter: USP
Springe zu:
Product Details & Documents
USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. To confirm accuracy and reproducibility, USP Reference Standards are rigorously tested and evaluated by multiple independent laboratories including USP, commercial, regulatory, and academic labs. USP also provide publicly available, official documentary standards for pharmaceutical ingredients in the USP–NF that link directly with our primary reference standards.
Zertifizierung: US Pharmacopea Reference Standard
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Vial
- VE:25 mg
- Normen:Referenzstandard
- Bezeichnung:Clarithromycin-ähnliche Verbindung A
- Cat. No.:1134380.
- CAS Nr.:81103-14-2
- Synonym(s):6,11-di-O-methylerythromycin A
- Bezeichnung:Clarithromycin-ähnliche Verbindung A, 6,11-Di-O-methylerythromycin A
- Formel:C₃₉H₇₁NO₁₃
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.